Learn More
Diméthylsulfoxyde, pour la spectroscopie UV, ≥ 99,8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit 15655470
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15655470 250 mL Flacon en verre 250mL
15645470 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15655470 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 41641250ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour spectroscopie UV, ≥99,8 % (CPG)
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Point de fusion 18.5°c
Densité 1.10g/mL
Quantité 250 mL
Limite d’explosion 42% (63°F)
Point d’éclair 87°C (188.6°F)
Température d’allumage 573°F
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.479
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Point d’ébullition 189°C
Poids de la formule 78.13g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8% (GC)