Learn More
Diméthylsulfoxyde, ≥99,9 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit 15615740
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15615740 100 mL 100mL
15625740 1 L 1L
15635740 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15615740 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 51779100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CHROMASOLV™, analyse GC de l’espace de tête, ≥ 99,9 %
Solvants pour analyse GC de l’espace de tête Honeywell Chromasolv™ :
  • développés spécialement pour l’identification et la quantification des solvants résiduels dans les produits pharmaceutiques à l’aide d’analyses GC de l’espace de tête décrites dans des monographies de la pharmacopée américaine (USP) ou de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.) et selon les directives de la Conférence Internationale sur l’Harmonisation relative aux exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain (ICH)
  • solvants très purs avec des concentrations extrêmement faibles de solvants résiduels définis
  • tests de production et d’application de pointe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Densité 1.10g/mL
Quantité 100 mL
Limite d’explosion 42%, 63°F
Point d’éclair 87°C (188.6°F)
Température d’allumage 573°F
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur 0.42 mmHg (20°C)
Numéro UN NA1993
Nom IUPAC methanesulfinylmethane
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité CHROMASOLV