Learn More
Diméthylsulfoxyde, ≥99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11402691 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
0.5 L
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
25mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11402691 25 mL 25mL
11412691 100 mL 100mL
11422691 0.5 L 500mL
11432691 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11402691 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219605525
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Quantité 25 mL
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids de la formule 78.1
Pourcentage de pureté ≥99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl Sulfoxide, cell culture reagent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.