Learn More
Diméthylsulfoxyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
10 kg
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11400843 500 g 500g
11410843 2500 g 2500g
11420843 10 kg 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11400843 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13280.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
Le diméthylsulfoxyde (DMSO) est utilisé comme solvant pour les réactions chimiques impliquant des sels, notamment dans les réactions de Finkelstein et dans d’autres substitutions nucléophiles. Il est également utilisé dans les liquides antigel ou hydraulique et est utilisé dans l’oxydation des thiols et des disulfures en acides sulfoniques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diméthylsulfoxyde (DMSO) est utilisé comme solvant pour les réactions chimiques impliquant des sels, notamment dans les réactions de Finkelstein et dans d’autres substitutions nucléophiles. Il est également utilisé dans les liquides antigel ou hydraulique et est utilisé dans l’oxydation des thiols et des disulfures en acides sulfoniques. Il est également utilisé comme cryoprotecteur et est ajouté au milieu cellulaire pour réduire la formation de glace et ainsi empêcher la mort cellulaire pendant le processus de congélation.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éthanol, l’éther, le benzène, le chloroforme et l’acétone.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les chlorures d’acide, les halogénures de phosphore, les acides forts, les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC methanesulfinylmethane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Point de fusion 18,4°C
Densité 1.101
Quantité 500 g
Point d’éclair 87°C (189°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.479
Formule linéaire (CH3)2SO
Merck Index 143259
Point d’ébullition 189°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥99%