Learn More
Diméthylsulfoxyde, anhydre, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 x 100 mL
4 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
4L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375058 4 x 1 L 4L
11365058 100 mL 100mL
11355058 4 x 100 mL -
11385058 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11375058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043998.M1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Point de fusion 18.4°C
Couleur Incolore
Densité 1.101
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair 87°C (189°F)
Température d’allumage 270°C (518°F)
Odeur Mild
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.479
Plage de pourcentage du dosage >99.8%
Tension de vapeur 2mm Hg at 20°C
Beilstein 506008
Point d’ébullition 189°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate.
Nom IUPAC Méthane sulfinyl méthane
Poids de la formule 78.13