Learn More
Diméthylsulfoxyde, bioréactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15408099 250 mL 250mL
15488089 50 mL 50mL
15498089 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15408099 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66650.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    162.65€ / 250mL
    Économisez 18.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le DMSO est un solvant aprotique polaire utilisé dans les réactions chimiques, les réactions en chaîne de la polymérase et comme agent de vitrification cryoprotecteur pour la conservation des cellules, tissus et organes. Le DMSO est utilisé dans les milieux de congélation cellulaire pour protéger les cellules contre les lésions mécaniques induites par les cristaux de glace. Il est utilisé pour le stockage en congélateur de cellules souches embryonnaires, de cellules souches hématopoïétiques et de lignées cellulaires hétéroploïdes et hybridomes primaires, sous-cultivées et recombinantes. Le DMSO est fréquemment utilisé en combinaison avec la BSA ou le sérum de veau fœtal.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’acétone, l’éther, le benzène et le chloroforme.
Remarques
Filtré au sous-micron. Stockage à température ambiante, (15-30°C), desséché. Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Point de fusion 18.4°C
Note relative au nom Bioreagent
Couleur Incolore
Densité 1.101 g/mL
Quantité 250 mL
Point d’éclair 87°C (189°F)
Odeur Mild
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.479
Beilstein 506008
Point d’ébullition 189°C
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,acetone,ether,benzene,chloroform.
Nom IUPAC methanesulfinylmethane
Poids de la formule 78.13