Learn More
Diméthylsulfoxyde, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10206581 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10206581 1 L Flacon en PEHD 1L
10213810 500 mL Flacon en PEHD 500mL
10162090 2.5 L Flacon en PEHD 2.50L
11403893 5 L Flacon en PEHD 5L
10194423 10 L Récipient en plastique 10L
10318153 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10206581 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/4121/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    79.70€ / 1L
    Économisez 21.30€
    21% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
C2H6OS, numéro CAS 67-68-5, demasorb, demsodrox, méthylsulfoxyde, dimexide, diméthylsulfoxyde, diméthylsulfoxyde, demavet, méthane, sulfinylbis, diméthylsulfoxyde, DMSO, 2,5 L, 189 °C, CHEBI:28262, incolore, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, méthylsulfinylméthane, 18,4 °C, 2089 | CAS : 67-68-5 | C2H6OS | 78,13 g/mol
10 L, récipient en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfoxyde de diméthyle, sulfoxyde de méthyle, diméthylsulfoxyde, méthane, sulfinylbis, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI : 28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Point de fusion 18,4 °C
Couleur Incolore
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en PEHD
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 0,55 mbar à 20 °C
Viscosité 1,98 mPaS à 25 °C
Point d’ébullition 189 °C
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids de la formule 78,13g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid