Learn More
Diméthylsulfoxyde, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10213810 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10213810 500 mL Flacon en PEHD 500mL
10206581 1 L Flacon en PEHD 1L
10162090 2.5 L Flacon en PEHD 2.50L
11403893 5 L Flacon en PEHD 5L
10194423 10 L Récipient en plastique 10L
10318153 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10213810 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/4121/PB08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.75€
    67.30€ / 500mL
    Économisez 11.45€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
C2H6OS, numéro CAS 67-68-5, demasorb, demsodrox, méthylsulfoxyde, dimexide, diméthylsulfoxyde, diméthylsulfoxyde, demavet, méthane, sulfinylbis, diméthylsulfoxyde, DMSO, 2,5 L, 189 °C, CHEBI:28262, incolore, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, méthylsulfinylméthane, 18,4 °C, 2089 | CAS : 67-68-5 | C2H6OS | 78,13 g/mol
10 L, récipient en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Point de fusion 18,4°C
Couleur Incolore
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en PEHD
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 0.55mbar at 20°C
Viscosité 1.98 mPaS at 25°C
Point d’ébullition 189°C
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids de la formule 78.13g/mol