Learn More
Diméthylsulfoxyde, CHROMASOLV™ De plus, pour la HPLC, ≥ 99,7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit 15604630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
2L
4 pièces
500mL
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15604630 100 mL 100mL
15674630 500 mL 500mL
15624630 1 L 1L
15644630 2 L 2L
15634630 2.5 L 2.50L
15684630 6 x 1 L 6 pièces
15654630 4 x 2.5 L 4 pièces
15664630 4 x 4 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Se refroidit facilement et fond lentement à température ambiante. Le produit solidifié peut être re-liquéfié par réchauffement à température ambiante sans nuire au produit.
Code produit 15604630 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 34869100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Se refroidit facilement et fond lentement à température ambiante. Le produit solidifié peut être re-liquéfié par réchauffement à température ambiante sans nuire au produit.
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,7%
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Point de fusion 16°C to 19°C
Note relative au nom for HPLC
Densité 1.10g/mL
Quantité 100 mL
Indice de réfraction n20/D 1.479
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Point d’ébullition 189°C
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids de la formule 78.13g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité CHROMASOLV™ Plus
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Dimethyl sulfoxide