Learn More
Diméthylsulfoxyde-d6, 100 % (isotopique), contient 0,03 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 de chaque
2 de chaque
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354328 10 de chaque 10 pièces
11349977 2 de chaque 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11354328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042286.KV
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
DMSO is a common polar solvent used in NMR, PCR, as a cryoprotectant, and as a universal solvent for many compounds. Deuterated DMSO is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2206-27-1
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 84.17
Numéro MDL MFCD00002090
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
CID PubChem 75151
Nom IUPAC (²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifications
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,18 g/ml
Point d’éclair 88°C (190°F)
Odeur Caractéristique
Conditionnement Ampoules prélimées
Indice de réfraction 1,476
Sensibilité Hygroscopique
Quantité 10 de chaque
Point de fusion 20°C
Point d’ébullition 190°C
Informations sur la solubilité Minimum isotopic purity 99.96%
Poids de la formule 84.17
Pourcentage de pureté 100%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contient 0,03 % v/v TMS