Learn More
Diméthylsulfoxyde-d6, 99,5 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10g
50g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11492918 10g 10g
11402928 50g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11492918 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16893.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
DMSO-d6 is a solvent of choice in NMR spectroscopy, owing to its unique characteristics of dissolving both nonpolar and polar compounds, miscibility with almost all organic solvents and permitting high temperature dynamic NMR studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le DMSO-d6 est un solvant de prédilection en spectroscopie RMN, en raison de ses caractéristiques uniques de dissolution des composés non polaires et polaires, de miscibilité avec la quasi-totalité des solvants organiques et parce qu’il permet de réaliser des études par RMN dynamique à température élevée.
Solubilité
Miscible à l’eau et avec la quasi-totalité des solvants organiques tels que les alcools, les esters, les cétones, les solvants chlorés et les hydrocarbures aromatiques.
Remarques
Solvant pour RMN. Le diméthylsulfoxyde (DMSO) a un point de fusion de 20°C, une température de congélation proche de la température ambiante. Il arrive parfois qu’il soit à l’état solide à la livraison. Pour le ramener à l’état liquide, il convient de le décongeler dans un bain d’eau chaude. Il faut veiller à éviter la contamination de l’eau. Il est stable, combustible et sensible à l’humidité. Incompatible avec les chlorures d’acides, les acides forts, les halogénures de phosphore, les agents oxydants forts et les agents réducteurs forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2206-27-1
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 84.17
Numéro MDL MFCD00002090
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
CID PubChem 75151
Nom IUPAC trideutério(trideutériométhylsulfinyl)méthane
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl Sulfoxide-d6
Densité 1,18 g/ml
Point d’éclair 88°C (190°F)
Indice de réfraction 1,476
Sensibilité Hygroscopique
Quantité 10g
Point de fusion 20°C
Point d’ébullition 190°C
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Informations sur la solubilité Miscible with water and with almost all organic solvents such as alcohols,esters,ketones,chlorinated solvents and aromatic hydrocarbons.
Poids de la formule 84.17