Learn More
Diméthylsulfoxyde-d6, 99,9 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 g
10 x 1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441457 10 x 1 g 1g
15431457 5 x 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15441457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036517.48
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Deuterated DMSO is a common solvent used in NMR spectroscopy. It is in combination with pyridine-d5 plays an important role for solution-state 2D NMR of ball-milled plant cell wall gel. Low-energy collisions of ionized acetone-d6, DMSO-d6 and pyridine-d5 with alkanethiolate is used to prepare self-assembled monolayer surfaces of gold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2206-27-1
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 84.17
Numéro MDL MFCD00002090
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
CID PubChem 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 1.18 g/mL
Point d’éclair 88°C (190°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.476
Sensibilité Hygroscopic
Quantité 10 x 1 g
Point de fusion 20°C
Point d’ébullition 190°C
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Isotopic)
Informations sur la solubilité Miscible with water and diethyl ether.
Nom IUPAC (²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane
Poids de la formule 84.17
Pourcentage de pureté 99.9%