Learn More
Diméthylsulfoxyde, extra-pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10293800 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10293800 2.5 l Flacon en PEHD 2.50L
10080110 500 mL Flacon en PEHD 500mL
10305800 5 L Flacon en PEHD 5L
10589950 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10293800 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/4120/PB17
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
C2H6OS, numéro CAS-67-68-5, demsodrox, sulfoxyde de méthyle, dimexide, méthane, sulfinylbis, diméthylsulfoxyde, dmso, demavet, diméthylsulfoxyde, diméthyle sulfoxyde, demasorb, 500 ml, 189 °C, CHEBI:28262, incolore, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, méthylsulfinylméthane, 18,4 °C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfoxyde de diméthyle, sulfoxyde de méthyle, diméthylsulfoxyde, méthane, sulfinylbis, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI : 28262
Nom IUPAC methanesulfinylmethane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Point de fusion 18,4 °C
Couleur Incolore
Quantité 2.5 l
Conditionnement Flacon en PEHD
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 0,55 mbar à 20 °C
Viscosité 1,98 mPaS à 25 °C
Point d’ébullition 189 °C
Poids de la formule 78,13g/mol