Learn More
Diméthylsulfoxyde, Fisher BioReagents™
Code produit 10103483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10103483 100 mL Flacon en verre 100mL
10499683 1 L Flacon en PEHD 1L
11463883 4 L Flacon en PEHD 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10103483 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP231100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Diméthylsulfoxyde, >-99,7 %, C2H6OS, numéro CAS-67-68-5, méthane, sulfinylbis, dmso, demasorb, diméthylsulfoxyde, demavet, diméthylsulfoxyde, demsodrox, diméthylsulfoxyde, didexide, sulfoxyde de méthyle, 100 ml, <-0,30 unité d’absorbance à 280 nm, pression de vapeur : 0,55 mbar à 20°C, >-99,7 %
Diméthylsulfoxyde, >-99,7 %, C2H6OS, numéro CAS-67-68-5, méthane, sulfinylbis, dmso, demasorb, diméthylsulfoxyde, demavet, diméthylsulfoxyde, demsodrox, diméthylsulfoxyde, didexide, sulfoxyde de méthyle, 100 ml, <-0,30 unité d’absorbance à 280 nm, pression de vapeur : 0,55 mbar à 20°C, >-99,7 %
DMSO est un agent de cryoconservation pour les cellules et peut également être utilisé dans les transformations bactériennes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl Sulfoxide
Point de fusion 18,4 °C
Absorbance ≤Unités d’absorption 0,30 à 280 nm
Couleur Incolore
Informations sur la décomposition >190 °C
Densité 1.100g/cm³
Quantité 100 mL
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 0,001% max.
Plage de pourcentage du dosage ≥99.7 %
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur 0,55 mbar à 20 °C
Viscosité 1,98 mPa/s à 25 °C
Eau 0,2% max.
Merck Index 15, 3285
Point d’ébullition 189 °C
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥99.7%