Spécification
| CAS | 67-68-5 |
| Quantité | 6 x 1 L |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Liquide |
| CID PubChem | 679 |
| ChEBI | CHEBI:28262 |
| Pourcentage de pureté | min. 99.9 % |