Learn More
Diméthylsulfoxyde, pour HPLC, Fisher Chemical™
Code produit 10122140 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
2.5 l
Conditionnement:
2.50L
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10122140 500 mL 500mL
10500151 250 mL 250mL
10387791 2.5 l 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10122140 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/4125/PB08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Point de fusion 18,4°C
Couleur Incolore
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 0.55mbar at 20°C
Viscosité 1.98 mPaS at 25°C
Point d’ébullition 189°C
Nom IUPAC methanesulfinylmethane
Poids de la formule 78.13g/mol