Learn More
Diméthylsulfoxyde, pour HPLC, Fisher Chemical™
Code produit 10500151 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
2.5 l
Conditionnement:
2.50L
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10500151 250 mL 250mL
10122140 500 mL 500mL
10387791 2.5 l 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10500151 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/4125/PB07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.84€
    70.10€ / 250mL
    Économisez 26.74€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Point de fusion 18,4 °C
Couleur Incolore
Quantité 250 mL
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 0,55 mbar à 20 °C
Viscosité 1,98 mPaS à 25 °C
Point d’ébullition 189 °C
Nom IUPAC Méthane sulfinyl méthane
Poids de la formule 78,13g/mol