Learn More
Diméthylsulfoxyde, qualité HPLC, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
250mL
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11305607 4 x 1 L 4L
11385597 250 mL 250mL
11395597 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11305607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042780.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00€
    349.65€ / 4L
    Économisez 56.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Sensibilité : Hygroscopique
Dimethyl sulfoxide is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC methanesulfinylmethane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Point de fusion 18.4°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 1.101
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair 87°C (189°F)
Température d’allumage 270°C (518°F)
Odeur Mild
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.479
Plage de pourcentage du dosage >99.9%
Tension de vapeur 2.5 hPa (2mm Hg) at 20°C
Beilstein 506008
Point d’ébullition 189°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate.
Poids de la formule 78.13
Qualité HPLC