Learn More
Diméthylsulfoxyde, qualité HPLC, > 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398167 4 x 1 L 4L
11378167 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022914.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    508.00€
    457.65€ / 4L
    Économisez 50.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Point de fusion 18.4°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 1.101
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair 87°C (189°F)
Température d’allumage 270°C (518°F)
Odeur Mild
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.479
Plage de pourcentage du dosage >99.9%
Beilstein 506008
Point d’ébullition 189°C
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids de la formule 78.13
Qualité HPLC