Learn More
Diméthylsulfoxyde, qualité HPLC, +99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15431107 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15431107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022914.0F
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 67-68-5 | (CH{3}){2}SO
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 18.4°C
CAS 67-68-5
Quantité 2500 mL
Formule moléculaire (CH{3}){2}SO
Point d’ébullition 189°C
Pourcentage de pureté 99.9+%