Learn More
Diméthylsulfoxyde, biologie moléculaire, MP Biomedicals
Code produit 11456521 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456521 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11456521 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219481980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.76€
    84.00€ / 100mL
    Économisez 7.76€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl Sulfoxide
CAS 67-68-5
Densité 1,104 g/cm3 à 20 °C
Quantité 100 mL
Formule moléculaire C2H6OS
Numéro MDL MFCD00002089
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Poids de la formule 78.13
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Dimethyl Sulfoxide, molecular biology reagent