Learn More
Diméthylsulfoxyde, multi-composé, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538504 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
100 mL
4 L
Conditionnement:
Flacon ambré revêtu de PVC à col étroit
Flacon en verre ambré à col étroit
Pakningsstørrelse:
100mL
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement unitSize
15538504 100 mL Flacon en verre ambré à col étroit 100mL
15558504 4 L Flacon ambré revêtu de PVC à col étroit 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15538504 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 903304
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Dimethyl Sulfoxide
Quantité 100 mL
Point d’éclair 89.00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 1.10kg
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids de la formule 78.13
Qualité Multiofficinal
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.