Learn More
Diméthyl Sulfoxyde, Puriss p.a, Réactif ACS, ≥99,9 % (GC), Solstice
Code produit 15615470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15615470 1 L Flacon poly 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15615470 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 416401L
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,9% (GC)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Couleur Incolore
Densité 1.10g/mL
Quantité 1 L
Limite d’explosion 42%
Température d’allumage 573 °C
Conditionnement Flacon poly
Indice de réfraction 1,478 à 1,48
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur 0,42 mmHg (20 °C)
Eau 0 à 0,1 % (coulométrique)
Beilstein 506008
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids de la formule 78,13g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,9 % (GC)
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Dimethyl sulfoxide