Learn More
Diméthylsulfoxyde, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell
Code produit 15635470
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15635470 500 mL 500mL
15605470 100 mL 100mL
15625470 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15635470 Fournisseur Honeywell Riedel-de Haën Code fournisseur 41640500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Densité 1.10g/mL
Quantité 500 mL
Limite d’explosion 42%, 63°F
Point d’éclair 87°C (188.6°F)
Température d’allumage 573°F
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur 0.42 mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Poids de la formule 78.13g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9% (GC)
Qualité ACS/certifié pur