Learn More
Diméthylsulfoxyde, puriss. p.a., Honeywell
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté.
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethyl sulfoxide |
Densité | 1.10g/mL |
Quantité | 1 L |
Limite d’explosion | 42%, 63°F |
Point d’éclair | 87°C (188.6°F) |
Température d’allumage | 573°F |
Formule linéaire | (CH3)2SO |
Tension de vapeur | 0.42 mmHg (20°C) |
Beilstein | 506008 |
Poids de la formule | 78.13g/mol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dimethyl sulfoxide