Learn More
Diméthylsulfoxyde, grade réactif, Solstice
Code produit 15697820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
1 gA
4 L
5 L
25 L
230 kg
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
230kg
25L
4L
500mL
5L
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15697820 1 L 1L
15667820 100 mL 100mL
15637830 500 mL 500mL
15607830 2.5 L 2.50L
15698480 4 L 4L
15647830 5 L 5L
15627830 25 L 25L
15687820 1 gA -
15617830 230 kg 230kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15697820 Fournisseur Fluka Code fournisseur D58791L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    27.06€ / 1L
    Économisez 86.94€
    76% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Densité 1.10g/mL
Quantité 1 L
Limite d’explosion 42%, 63 °F
Point d’éclair 87 °C (188,6 °F)
Température d’allumage 573 °F
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur 0,42 mmHg (20 °C)
Beilstein 506008
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids de la formule 78,13g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Qualité Réactif