Learn More
Diméthyle téréphtalate-2,3,5,6-d4, 98 atomes % D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457987 1 g 1g
15449145 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15457987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51104.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 74079-01-9 | C10H10O4 | 198.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74079-01-9
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 198.21
Numéro MDL MFCD00182544
Clé InChI WOZVHXUHUFLZGK-LNFUJOGGSA-N
Synonyme dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4, 1,4-benzenedicarboxylic acid-d4 dimethyl ester, dimethyl p-phthalate-d4, dmt-d4, dimethyl terephthalate-d4, dimethyl p-benzenedicarboxylate-d4, dimethyl terephthalate-d4 ring-d4, methyl 4-carbomethoxy benzoate-d4, terephthalic acid-d4 dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate-d4
CID PubChem 12241382
Nom IUPAC diméthyl 2,3,5,6-tétradeutériobenzène-1,4-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4
Notes de pourcentage du dosage 98 atome % D
Quantité 1 g
Poids de la formule 198.21
Pourcentage de pureté 95%