Learn More
Diméthyltéréphtalate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11480733 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11480733 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13220.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 120-61-6 | Molecular Formula: C10H10O4 | Molecular Weight: 194.19 g/mol
Dimethyl terephthalate is used in the Polyester Film (Audio/Video Tape,X-ray Film,Photo Film), Polyester Fiber, Pet Bottle, Polyester Adhesive, Engineering Plastics. DMT is volatile, it is an intermediate in some schemes for the recycling of PET.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diméthyltéréphtalate est utilisé dans les films en polyester (bande audio/vidéo, film radiographique, film photo), la fibre de polyester, les flacon en PET, l’adhésif en polyester, plastiques techniques. Le DMT est volatil, c’est un intermédiaire de certains systèmes de recyclage du PET.
Solubilité
Il est légèrement soluble dans l’eau mais soluble dans l’alcool chaud et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans des conditions ordinaires. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts, des bases fortes, des nitrates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-61-6
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00008440
Clé InChI WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl terephthalate, dimethyl p-phthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl p-benzenedicarboxylate, di-me terephthalate, dimethyl 4-phthalate, terephthalic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, terephthalic acid dimethyl ester, methyl p-methoxycarbonyl benzoate
CID PubChem 8441
Nom IUPAC 1,4-diméthylebenzène-1,4-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl terephthalate
Point de fusion 140°C to 143°C
Densité 1.29
Point d’ébullition 288°C
Point d’éclair 146°C (294°F)
Quantité 500 g
Beilstein 1107185
Merck Index 14,9162
Informations sur la solubilité It is slightly soluble in water but soluble in hot alcohol and ether.
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 99%