Learn More
Diméthyltéréphtalate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10255710 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10255710 25 g Flacon en plastique -
10225760 500 g Flacon en plastique 500g
10012420 1 kg Flacon en plastique 1kg
10722611 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10255710 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180580250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 120-61-6 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-61-6
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00008440
Clé InChI WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl terephthalate, dimethyl p-phthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl p-benzenedicarboxylate, di-me terephthalate, dimethyl 4-phthalate, terephthalic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, terephthalic acid dimethyl ester, methyl p-methoxycarbonyl benzoate
CID PubChem 8441
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl terephthalate
Note relative au nom 99%
Acidité 0.03mg KOH/g max.
Point de fusion 140°C to 143°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 288°C
Point d’éclair 154°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 09, 843
Merck Index 15, 9305
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.036g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether and hot alcohol
Point de sublimation 285.0 °C
Nom IUPAC Diméthylbenzène-1,4-dicarboxylate
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Paillettes ou pellets