Learn More
Diméthyle tétrachlorotéréphtalate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11352716
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352716 25 g 25g
11342716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08800.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1861-32-1
Formule moléculaire C10H6Cl4O4
Poids moléculaire (g/mol) 331.95
Numéro MDL MFCD00014902
Clé InChI NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorthal-dimethyl, dacthal, dimethyl tetrachloroterephthalate, dacthalor, fatal, chlorthal-methyl, tetral, tetrachloroterephthalic acid dimethyl ester, dimethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate, dac 4
CID PubChem 2943
ChEBI CHEBI:34664
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétrachlorobenzène-1,4-dicarboxylate de diméthyle
SMILES COC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(C(=O)OC)C(Cl)=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl tetrachloroterephthalate
Point de fusion 156°C to 159°C
Quantité 25 g
Beilstein 1888840
Merck Index 14,2839
Poids de la formule 331.97
Pourcentage de pureté 97%