Learn More
Tétradécanedioate de diméthyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl Tetradecanedioate |
| CAS | 5024-21-5 |
| Formule moléculaire | C16 H30 O4 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H30O4/c1-19-15(17)13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16(18)20-2/h3-14H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)OC |
| Nom IUPAC | tétracanédioate de diméthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.407 |
| Poids de la formule | 286.214 |