Learn More
Bromure de diméthyl(tétrahydro-3,3-diphényl-2-furylidène)ammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl-(tetrahydro-3,3-diphenyl-2-furilidine)ammonium Bromide |
| CAS | 37743-18-3 |
| Formule moléculaire | C18 H20 N O . Br |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Dimethyl-(tetrahydro-3,3-diphenyl-2-furilidine)ammonium Bromide, Methanaminium, N-(dihydro-3,3-diphenyl-2(3H)-furanylidene)-N-methyl-, bromide (1:1) (ACI), Methanaminium, N-(dihydro-3,3-diphenyl-2(3H)-furanylidene)-N-methyl-, bromide (9CI), 3,3-Diphenyltetrahydrofuran-2-ylidene(dimethyl)ammonium bromide, 3,3-Diphenyltetrahydrofuran-2-ylidene(dimethyl)ammoniumbromide, Dihydro-N,N-dimethyl-3,3-diphenyl-2(3H)-furaniminium bromide, Dimethyl(tetrahydro-3,3-diphenyl-2-furylidene)ammonium bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H20NO.BrH/c1-19(2)17-18(13-14-20-17,15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,13-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+](=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3)C |
| Nom IUPAC | (3,3-diphényloxolan-2-ylidene)-diméthylazanium ;bromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 346.26 |
| Poids de la formule | 345.0728 |