Learn More
Diméthyl trans-1,2-cyclohexanedicarboxylate, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10328860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10328860 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10328860 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 255350050
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl trans-1, 2-cyclopropanedicarboxylate
Note relative au nom 99+%
CAS 826-35-7
Couleur Incolore
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 101°C (18.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H10O4
Indice de réfraction 1.4425 to 1.4445
Numéro MDL MFCD00062806
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.12
Synonyme dimethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, 1r,2r-rel-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester, e, dimethyltrans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, 1,2-dimethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethyl +/--trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethylester, 1r,2r ;-rel-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in all organic solvents
Clé InChI JBVOSZYUSFDYIN-RFZPGFLSSA-N
SMILES COC(=O)C1CC1C(=O)OC
Nom IUPAC (1R,2R)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 158.16
CID PubChem 6429599
Poids de la formule 158.16
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.