Learn More
Diméthyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, TRC
Code produit 30385781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385781 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385781 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD478848500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Dimethyl trans-1,2-Cyclopropanedicarboxylate
CAS 826-35-7
Formule moléculaire C7H10O4
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H10O4/c1-10-6(8)4-3-5(4)7(9)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OC
Nom IUPAC diméthyl (1R,2R)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 158.15
Poids de la formule 158.0579