Learn More
Diméthyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, TRC
Code produit 30371432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371432 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371432 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4788485G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl trans-1,2-Cyclopropanedicarboxylate
CAS 826-35-7
Formule moléculaire C7H10O4
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H10O4/c1-10-6(8)4-3-5(4)7(9)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OC
Nom IUPAC diméthyl (1R,2R)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 158.15
Poids de la formule 158.0579