Learn More
Diméthyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10616144 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10616144 25 g Flacon en verre -
10087582 1 g Flacon en verre 1g
10551871 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10616144 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 240790250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3399-22-2 | C10H16O4 | 200.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3399-22-2
Formule moléculaire C10H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 200.23
Numéro MDL MFCD00063917,MFCD00001460,MFCD00216473
Clé InChI LNGAGQAGYITKCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate, 1r,4r-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, cis-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl hexahydroterephthalate, trans-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, trans, unii-ys87mds0zv
CID PubChem 7198
Nom IUPAC 1,4-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Point de fusion 67°C to 70°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OOCC6H10COOCH3
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 200.23
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.