Learn More
Diméthyl trans-3-hexènedioate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl trans-3-Hexenedioate |
| CAS | 25126-93-6 |
| Formule moléculaire | C8 H12 O4 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3-Hexenedioic acid, 1,6-dimethyl ester, (3E)-, 3-Hexenedioic acid, dimethyl ester, (3E)- (9CI), 3-Hexenedioic acid, dimethyl ester, (E)- (8CI), Dimethyl (E)-hex-3-enedioate, Dimethyl trans-3-hexenedioate, Dimethyl trans-β-hydromuconate, NSC 222824 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H12O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3+ |
| SMILES | COC(=O)C\C=C\CC(=O)OC |
| Nom IUPAC | dimetil (E)-hex-3-enedioato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.18 |
| Poids de la formule | 172.0736 |