Learn More
trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15473488
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15473488 5 g 5g
15463488 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56938.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3399-22-2
Formule moléculaire C10H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 200.23
Numéro MDL MFCD00063917,MFCD00001460,MFCD00216473
Clé InChI LNGAGQAGYITKCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate, 1r,4r-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, cis-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl hexahydroterephthalate, trans-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, trans, unii-ys87mds0zv
CID PubChem 7198
Nom IUPAC 1,4-dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
Point de fusion 67°C to 69°C
Quantité 5 g
Beilstein 2213375
Poids de la formule 200.23
Pourcentage de pureté 99%