Learn More
Trisulfure de diméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455687 25 g 25g
15445687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32913.14
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 3658-80-8 | C2H6S3 | 126.25 g/mol
Dimethyl trisulfide is reported as a major aroma component in cooked Brassicaceous vegetables. Trap baits containing dimethyl trisulfide have been used to capture Calliphora loewi and other blowflies. Dimethyl trisulfide along with dimethyl sulfide and dimethyl disulfide have been confirmed as volatile compounds given off by the fly-attracting plant known as dead-horse arum (Helicodiceros muscivorus). These flies are attracted to the odor of fetid meat and help pollinate this plant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trisulfure de diméthyle est considéré comme un composant aromatique majeur dans les brassicacées cuites. Des appâts de piégeage contenant du trisulfure de diméthyle ont été utilisés pour capturer Calliphora loewi et d’autres mouches blanches. Le trisulfure de diméthyle ainsi que le sulfure de diméthyle et le disulfure de diméthyle ont été confirmés comme composés volatils administrés par la plante attirant les mouches connue sous le nom d’arum mange-mouches (Helicodiceros muscivorus). Ces mouches sont attirées par l’odeur de viande fétide et contribuent à la pollinisation de cette plante.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Stocker à 4°C. Conserver dans un récipient étanche à l’air et résistant à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3658-80-8
Formule moléculaire C2H6S3
Poids moléculaire (g/mol) 126.25
Numéro MDL MFCD00039808
Clé InChI YWHLKYXPLRWGSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl trisulfide, trisulfide, dimethyl, methyl trisulfide, 2,3,4-trithiapentane, dimethyl trisulphide, dimethyltrisulfide, methyltrisulfanyl methane, dimethyltrisulfane, unii-3e691t3nl1, dmts
CID PubChem 19310
ChEBI CHEBI:4614
Nom IUPAC (méthyltrisulfanyl)méthane
SMILES CSSSC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl trisulfide
Densité 1.203
Point d’ébullition 165°C to 175°C
Point d’éclair 52°C (126°F)
Odeur Stench
Formule linéaire CH3SSSCH3
Indice de réfraction 1.6
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 126.26
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl trisulfide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl trisulfide