Learn More
Trisulfure de diméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl trisulfide |
| CAS | 3658-80-8 |
| Formule moléculaire | C2 H6 S3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Methyl trisulfide (6CI,7CI,8CI), Dimethyl trisulfide, 2,3,4-Trithiapentane, NSC 97324 |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3 |
| SMILES | CSSSC |
| Nom IUPAC | (méthyltrisulfanyl)méthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.26 |
| Poids de la formule | 125.9632 |