Learn More
Indicateur jaune diméthylique, solstice
Code produit 15633910 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15633910 25 g Flacon en verre 25g
15623910 100 g Bouteille en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15633910 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3312925G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.00€
    70.91€ / 25g
    Économisez 15.09€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-03-2027
Ajouter au panier
Indicateur
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-11-7
Formule moléculaire C14H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 225.30
Numéro MDL MFCD00008308
Clé InChI JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6053
ChEBI CHEBI:17903
Nom IUPAC N,N-dimethyl-4-(2-phenyldiazen-1-yl)aniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl Yellow
Point de fusion 111 °C
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5N=NC6H4N(CH3)2
Numéro UN UN2811
Beilstein 746016
Couleur Jaune
Informations sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
pH 5 à 7 (à 10,00 g/L 20 °C)
Quantité 25 g
Poids de la formule 225,29g/mol
Qualité Indicateur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl yellow
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Dimethylaminoazobenzene