Learn More
Diméthyl Yellow, TRC
Code produit 30382975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30382975 10 g
30377278 50 g
30382176 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382975 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47379010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-11-7
Formule moléculaire C14 H15 N3
Poids moléculaire (g/mol) 225.29
Synonyme Aniline, N,N-dimethyl-p-phenylazo- (1CI), Benzenamine, N,N-dimethyl-4-(phenylazo)- (9CI), Butter yellow (6CI,7CI), C.I. Solvent Yellow 2 (8CI), N,N-Dimethyl-4-(2-phenyldiazenyl)benzenamine, (4-Dimethylaminophenyl)phenyldiazene, (p-Dimethylaminophenyl)phenyldiazene, 4-(Dimethylamino)azobenzene, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzene, 4-(Phenylazo)-N,N-dimethylaniline, Brilliant Fast Oil Yellow, Brilliant Fast Spirit Yellow, Brilliant Oil Yellow, C.I. 11020, Cerasine Yellow GG, DAB, DAB (carcinogen), DMAB, Dimethyl Yellow, Enial Yellow 2G, Fast Oil Yellow B, Fat Yellow, Fat Yellow A, Fat Yellow AD OO, Fat Yellow ES, Fat Yellow ES Extra, Fat Yellow R, Fat Yellow extra conc, Grasal Brilliant Yellow, Iketon Yellow Extra, Methyl yellow, N,N-Dimethyl-4-(phenylazo)aniline, N,N-Dimethyl-p-(phenylazo)aniline, NSC 6236, Oil Yellow 20, Oil Yellow 2625, Oil Yellow 2G, Oil Yellow BB, Oil Yellow D, Oil Yellow FN, Oil Yellow G, Oil Yellow GG, Oil Yellow GR, Oil Yellow II, Oil Yellow N, Oil Yellow PEL, Oil Yellow S, Oleal Yellow 2G, Organol Yellow ADM, Orient Oil Yellow GG, Petrol Yellow WT, Resinol Yellow GR, Silotras Yellow T 2G, Solvent Yellow 2, Somalia Yellow A, Stear Yellow JB, Sudan Yellow GG, Sudan Yellow GGA, Toyo Oil Yellow G, Waxoline Yellow ADS, Yellow G Soluble in Grease, p-(Dimethylamino)azobenzene
Nom IUPAC N,N-diméthyl-4-phényldiazinylaniline
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan Yellow
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C14H15N3/c1-17(2)14-10-8-13(9-11-14)16-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
Poids de la formule 225.1266