Learn More
Diméthylamine (~2,0 M dans le THF), TRC
Code produit 30377510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377510 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377510 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46148010ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylamine
CAS 124-40-3
Formule moléculaire C2H7N
Quantité 10 mL
Synonyme Dimethylamine, N-Methylmethanamine, N,N-Dimethylamine, NSC 8650
Formule InChI InChI=1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
SMILES CNC
Poids moléculaire (g/mol) 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2 M