Learn More
Diméthylamine (~2,0 M dans le THF), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethylamine |
| CAS | 124-40-3 |
| Formule moléculaire | C2H7N |
| Quantité | 100 mL |
| Synonyme | Dimethylamine, N-Methylmethanamine, N,N-Dimethylamine, NSC 8650 |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CNC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 45.08 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2 M |