Learn More
Diméthylamine, solution à 26 % en poids dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10166890 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10166890 1 kg 1kg
15274724 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10166890 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.40€
    37.70€ / 1kg
    Économisez 2.70€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylamine
CAS 124-40-3, 7732-18-5
Point de fusion -37.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 54.0°C
Point d’éclair −18°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2H7N
Formule linéaire (CH3)2NH
Indice de réfraction 1.37
Numéro MDL MFCD00008288
Quantité 1 kg
Beilstein 04,39
Fieser 07,119
Merck Index 15,325
Gravité spécifique 0.89
Synonyme dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
Informations sur la solubilité Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Clé InChI ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC
Nom IUPAC N-méthylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 45.07
CID PubChem 674
ChEBI CHEBI:17170
Poids de la formule 45.07
Pourcentage de pureté 25 to 27%
Forme physique Liquide