Learn More
Diméthylamine, 2 M dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dimethylamine is a precursor to several industrially significant compounds. It reacts with carbon disulfide to give dimethyl dithiocarbamate, a precursor to a family of chemicals widely used in the vulcanization of rubber. It is raw material for the production of many agrichemicals and pharmaceuticals, such as dimefox and diphenhydramine, respectively. The surfactant lauryl dimethylamine oxide is found in soaps and cleaning compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La diméthylamine est un précurseur de plusieurs composés industriels importants. Elle réagit avec le disulfure de carbone pour donner du dithiocarbamate de diméthyle, précurseur d’une famille de produits chimiques largement utilisés dans la vulcanisation du caoutchouc. Il s’agit de matières premières destinées à la production de nombreux produits agricoles et pharmaceutiques, tels que le diméfox et la diphénhydramine, respectivement. L’oxyde de lauryldiméthylamine surfactant se trouve dans les savons et les composés de nettoyage.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la température. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des acides, de l’eau, de l’humidité, du mercure, du chlore, du cuivre et des composés de cuivre.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethylamine |
| Densité | 0.775 |
| Point d’éclair | 5°C (41°F) |
| Formule linéaire | (CH3)2NH |
| Indice de réfraction | 1.335 |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | UN3286 |
| Beilstein | 605257 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,3228 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Dimethylamine, 2M in methanol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Methanol, Dimethylamine