Learn More
Diméthylamine, 2 M dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352289 100 mL 100mL
11342289 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352289 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27261.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Dimethylamine is a precursor to several industrially significant compounds. It reacts with carbon disulfide to give dimethyl dithiocarbamate, a precursor to a family of chemicals widely used in the vulcanization of rubber. It is raw material for the production of many agrichemicals and pharmaceuticals, such as dimefox and diphenhydramine, respectively. The surfactant lauryl dimethylamine oxide is found in soaps and cleaning compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La diméthylamine est un précurseur de plusieurs composés industriels importants. Elle réagit avec le disulfure de carbone pour donner du dithiocarbamate de diméthyle, précurseur d’une famille de produits chimiques largement utilisés dans la vulcanisation du caoutchouc. Il s’agit de matières premières destinées à la production de nombreux produits agricoles et pharmaceutiques, tels que le diméfox et la diphénhydramine, respectivement. L’oxyde de lauryldiméthylamine surfactant se trouve dans les savons et les composés de nettoyage.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la température. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des acides, de l’eau, de l’humidité, du mercure, du chlore, du cuivre et des composés de cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-40-3
Formule moléculaire C2H7N
Poids moléculaire (g/mol) 45.085
Numéro MDL MFCD00008288
Clé InChI ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
CID PubChem 674
ChEBI CHEBI:17170
Nom IUPAC N-méthylméthanamine
SMILES CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylamine
Densité 0.775
Point d’éclair 5°C (41°F)
Formule linéaire (CH3)2NH
Indice de réfraction 1.335
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3286
Beilstein 605257
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,3228
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M dans le méthanol