Learn More
Diméthylamine, 2M dans THF, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
La diméthylamine est utilisée comme précurseur dans la préparation de la nitrosodiméthylamine.
Solubilité
Miscible à l’eau et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et l’oxygène, l’hydrure d’aluminium de sodium, le tétrahydroaluminate de sodium, le tétrahydroaluminate de lithium, le borane, les halogénures métalliques, les acides forts, les alcalis caustiques et le brome.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethylamine |
| Densité | 0.85 |
| Point d’ébullition | ∼60°C |
| Point d’éclair | −36°C (−33°F) |
| Formule linéaire | (CH3)2NH |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | UN2924 |
| Beilstein | 605257 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,3228 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Dimethylamine, 2M in THF
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Dimethylamine