Learn More
Diméthylamine (40 % aq.), TRC
Code produit 30380735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380735 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30380735 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD460644100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylamine
CAS 124-40-3
Formule moléculaire C2H7N
Quantité 100 g
Synonyme Dimethylamine, N-Methylmethanamine, N,N-Dimethylamine, NSC 8650
Formule InChI InChI=1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
SMILES CNC
Poids moléculaire (g/mol) 45.08