Learn More
Diméthylamine, 40 % p/p dans une solution aqueuse., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379358
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 Ea.
50 Ea.
missing translation for 'unitSize':
10 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité missing translation for 'unitSize'
11379358 50 Ea. 50 pièces
11369358 10 Ea. 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11379358 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 043261.KW
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
La diméthylamine est un précurseur de plusieurs composés industriels importants. Elle réagit avec le disulfure de carbone pour donner du dithiocarbamate de diméthyle, précurseur d’une famille de produits chimiques largement utilisés dans la vulcanisation du caoutchouc.
Dimethylamine is a used as a precursor to several industrially significant compounds. It reacts with carbon disulfide to give dimethyl dithiocarbamate, a precursor to a family of chemicals widely used in the vulcanization of rubber. It is raw material for the production of many agrochemicals and pharmaceuticals, such as dimefox and diphenhydramine, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-40-3
Formule moléculaire C2H7N
Poids moléculaire (g/mol) 45.085
Numéro MDL MFCD00008288
Clé InChI ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
CID PubChem 674
ChEBI CHEBI:17170
Nom IUPAC N-méthylméthanamine
SMILES CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylamine
Densité 0.89
Point d’éclair 15°C (60°F)
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 1.37
Quantité 50 Ea.
Numéro UN UN1160
Beilstein 605257
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 % p/p de sol. aqueuse
Forme physique Liquide